Learn More
(4R)-4-(1-metiletil)-2-ciclohexen-1-ona (~80 % ee), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-4-(1-Methylethyl)-2-cyclohexen-1-one |
| CAS | 2158-59-0 |
| Fórmula molecular | C9H14O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-4- Isopropylcyclohex-2-enone, (R)-4-(1-methylethyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)- (8CI)-4-isopropyl-2-cyclohexen-1-one, (4R)-4-(1-Methylethyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)-Cryptone, l-Cryptone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3,5,7-8H,4,6H2,1-2H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1CCC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-propan-2-ilciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1045 |