Learn More
4R- 4-(1-metiletenil)-1-ciclohexen-1-il]metil]sulfinil]-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4R-(((4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexen-1-yl)methyl)sulfinyl)-benzene |
| CAS | 1391078-39-9 |
| Fórmula molecular | C16H20OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20OS/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-18(17)16-6-4-3-5-7-16/h3-8,15H,1,9-12H2,2H3/t15-,18?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)CS(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [(4R)-4-prop-1-en-2-ilciclohexen-1-il]metilsulfinilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1235 |