Learn More
(4R)-3-[(2R,3S)-3-Hidroxi-1-oxo-2-(2-propen-1-il)-4-penten-1-il]-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 1005006-69-8 |
| Fórmula molecular | C18H21NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO4/c1-3-8-15(16(20)4-2)17(21)19-14(12-23-18(19)22)11-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10,14-16,20H,1-2,8,11-12H2/t14-,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C=C)[C@@H](CC=C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-bencil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-2-prop-2-enilpent-4-enoil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 315.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1471 |