Learn More
(4R)-3-[(2R,3S)-3-Hidroxi-1-oxo-2-(2-propen-1-il)-4-penten-1-il]-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30392904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392904 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30392904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9489801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-1-oxo-2-(2-propen-1-yl)-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 1005006-69-8
Fórmula molecular C18H21NO4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO4/c1-3-8-15(16(20)4-2)17(21)19-14(12-23-18(19)22)11-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10,14-16,20H,1-2,8,11-12H2/t14-,15-,16+/m1/s1
SMILES O[C@@H](C=C)[C@@H](CC=C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O
Nombre IUPAC (4R)-4-bencil-3-[(2R,3S)-3-hidroxi-2-prop-2-enilpent-4-enoil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 315.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1471