Learn More
(4R)-3-[(2R)-2-metil-1-oxobutil]-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxobutyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 474828-48-3 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO3/c1-3-11(2)14(17)16-13(10-19-15(16)18)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-bencil-3-[(2R)-2-metilbutanoil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.316 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.136 |