Learn More
(4R)-3-(2,2-Dimetil-1-oxopropil)-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 2514681-44-6 |
| Fórmula molecular | C15H19NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1 |
| Nombre IUPAC | (R)-4-bencil-3-pivaloiloxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.14 |