Learn More
(4R)-3-(2,2-Dimetil-1-oxopropil)-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30371882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371882 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30371882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 2514681-44-6
Fórmula molecular C15H19NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo (R)-3-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)13(17)16-12(10-19-14(16)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
SMILES O=C1N(C(C(C)(C)C)=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Nombre IUPAC (R)-4-bencil-3-pivaloiloxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 261.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.14