Learn More
(4R, 2S)-4-Hidroxi-1-(9-fenil-9H-fluoren-9-il)-prolina Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30404948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404948 2.5 g -
30394358 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9492302.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179990-59-1
Fórmula molecular C25 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 385.46
Nombre IUPAC metil(2S,4R)-4-hidroxi-1-(9-fenilfluoren-9-il)pirrolidina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C2(c3ccccc3)c4ccccc4c5ccccc25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R, 2S)-4-Hydroxy-1-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)-proline Meth
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H23NO3/c1-29-24(28)23-15-18(27)16-26(23)25(17-9-3-2-4-10-17)21-13-7-5-11-19(21)20-12-6-8-14-22(20)25/h2-14,18,23,27H,15-16H2,1H3/t18-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1678