Learn More
Ácido (4R,12aS)-7-Metoxi-4-metil-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pirido[1,2-a]pirazina-9-carboxílico, Mikromol
Código de producto. 30460555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460555 25 mg
1 options
Código de producto. 30460555 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3758.170025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (4R,12aS)-7-Metoxi-4-metil-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahidro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pirido[1,2-a]pirazina-9-carboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid
CAS 1335210-34-8
Nombres de analitos o componentes (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, (4R,12AS)-7-Methoxy-4-Methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic acid, (4R,12AS)-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, GSK 3210346A, HPPO, Dolutegravir related
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O6/c1-7-3-4-22-9-6-15-5-8(14(19)20)11(17)12(21-2)10(15)13(18)16(7)9/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3,(H,19,20)/t7-,9+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COC1=C2N(C[C@@H]3OCC[C@@H](C)N3C2=O)C=C(C(=O)O)C1=O
Nombre IUPAC Ácido (4R,12aS)-7-metoxi-4-metil-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahidro-2H-pirido[5,6]pirazino[2,6-b][1,3]oxazina-9-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 308.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1008 g/mol