Learn More
Éster metílico de (4R)-1-metil-4-propil-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 13380-39-7 |
| Fórmula molecular | C10H19NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (4R)-4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (2S,4R)-4-Propyl-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, trans-4-Propyl-1methyl-L-proline Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO2/c1-4-5-8-6-9(10(12)13-3)11(2)7-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.1416 |