Learn More
(4R)-1-Metil-4-propil-L-prolina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010057 50 mg 50 miligramos
30005335 100 mg 100 miligramos
17979254 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32028550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6734-79-8
Fórmula molecular C9 H17 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 207.7
Sinónimo L-trans-1-Methyl-4-propyl-proline Hydrochloride, 4-n-Propyl Hygric Acid Hydrochloride, trans-Propylhygric Acid Hydrochloride, 1-Methyl-4-propyl-L-trans-proline Hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,4R)-1-metil-4-propilpirrolidina-2-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-3-4-7-5-8(9(11)12)10(2)6-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1026
Porcentaje de pureza >95%