Learn More
(4R)-1-Hidroxi-4-(1-metiletenil)-2-ciclohexeno-1-metanol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol |
| CAS | 1276016-63-7 |
| Fórmula molecular | C10H16O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Cyclohexene-1-methanol, 1-hydroxy-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-, (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol, (4R)-1-(Hydroxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-8(2)9-3-5-10(12,7-11)6-4-9/h3,5,9,11-12H,1,4,6-7H2,2H3/t9-,10?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(O)(CO)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (4R)-1-(hidroximetil)-4-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |