Learn More
(4R)-1-hidroxi-4-(1-metiletenil)-2-ciclohexeno-1-metanol 1-acetato (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol 1-Acetate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 936001-98-8 |
| Fórmula molecular | C12H18O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4R)-1-Acetyl-1-hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-9(2)11-4-6-12(14,7-5-11)8-15-10(3)13/h4,6,11,14H,1,5,7-8H2,2-3H3 |
| SMILES | COCCCOc1c(C)c(COC(C)=O)ncc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |