Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Código de producto. 12490178
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color:
Transparente
Ámbar
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE virgen blanco 0,01 in.
PTFE/caucho rojo
Tipo de empaquetado:
Bandeja
Bolsa de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Color Septo Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
12490178 Sí Ámbar PTFE rojo/silicona blanca Bandeja paquete de 100
12440168 No Ámbar PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno 100 PCS
12450168 Sí Ámbar PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno paquete de 100
12480178 No Ámbar PTFE rojo/silicona blanca Bandeja paquete de 100
12480168 Sí Ámbar PTFE virgen blanco 0,01 in. Bolsa de polietileno paquete de 100
12450188 Sí Transparente PTFE virgen blanco 0,01 in. Bandeja paquete de 100
12460198 No Transparente PTFE/caucho rojo Bandeja paquete de 100
12430168 No Transparente PTFE rojo/silicona blanca Bolsa de polietileno paquete de 100
12470178 No Transparente PTFE rojo/silicona blanca Bandeja paquete de 100
12400188 Sí Transparente PTFE rojo/silicona blanca Bandeja paquete de 100
12490168 Sí Transparente PTFE virgen blanco 0,01 in. Bolsa de polietileno paquete de 100
12420198 No Transparente PTFE virgen blanco 0,01 in. Bandeja paquete de 100
10169094 Sí Transparente PTFE virgen blanco 0,01 in. Bandeja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 12490178 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401517AW
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles con las marcas Thermo Scientific™ National™ y Chromacol™.
Están fabricados con vidrio ámbar 51A de calidad superior (tipo 1, clase AB) o vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 (tipo 1, clase A).
  • Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
  • Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
  • El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados No
Volumen (métrico) 4 mL
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Incluye Vial: C4015-2W, Tapón: C4015-75A
N.° por paquete 100
Tipo de empaquetado Bandeja
Volumen total (métrico) 4 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm)
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales con rosca montado
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.