Learn More
Soluciones de recarga saturadas de gel de KCl 4 M, Cole-Parmer™
Código de producto. 12353840 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
12353840 125 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 12353840 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0599248
Especificaciones
Concentración 4M KCL
Cantidad 125 ml
Formulación 4M KCL
Envase 2Cada una
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride