Learn More
Ácido 4H-tieno[3,2-c]cromeno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4H-Thieno[3,2-c]chromene-2-carboxylic acid |
| CAS | 26268-04-2 |
| Fórmula molecular | C12H8O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O3S/c13-12(14)10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)16-10/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2COc3ccccc3c2s1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4H-tieno[3,2-c]cromeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 232.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0194 |