Learn More
Ácido 4H-tieno[3,2-c]cromeno-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30396860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30396860 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30396860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH956113250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4H-Thieno[3,2-c]chromene-2-carboxylic acid
CAS 26268-04-2
Fórmula molecular C12H8O3S
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O3S/c13-12(14)10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)16-10/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc2COc3ccccc3c2s1
Nombre IUPAC Ácido 4H-tieno[3,2-c]cromeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 232.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0194