Learn More
Ácido 4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 180°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |