Learn More
Ácido 4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464528 1 g 1 g
15474528 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58200.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39793-31-2 | Molecular Formula: C7H5NO2S | Molecular Weight: 167.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39793-31-2
Fórmula molecular C7H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 167.182
Número MDL MFCD07368542
Clave InChI PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
Nombre IUPAC ácido 4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxílico
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 180°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.19
Porcentaje de pureza 97%