Learn More
Ácido 4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10249612 250 mg 250 miligramos
10311573 1 g 1 g
10362245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249612 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 39793-31-2
Fórmula molecular C7H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 167.182
Número MDL MFCD07368542
Clave InChI PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
Nombre IUPAC ácido 4H-tieno[3,2-b]pirrol-5-carboxílico
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.19
Porcentaje de pureza 97%