Learn More
4H-Furo[2,3-c]piranilo Impureza Sódica, TRC
Código de producto. 30011655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011655 1 mg 1 miligramo
30010920 2.5 mg 2.50 miligramo
30008465 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8648501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116182-43-5
Fórmula molecular C26 H43 O9 . Na
Peso molecular (g/mol) 522.6
Sinónimo Nonanoic acid, 9-[[4-[2-(1,3-dihydroxy-2-methylbutyl)hexahydro-7-hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-, monosodium salt, [2R-[2α(1S*,2S*,3S*),3aβ,6α(E),7β,7aα]]- (9CI), 4H-Furo[2,3-c]pyran, nonanoic acid deriv., 9-[[(2E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-Dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxyhexahydro-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoic acid sodium salt, Mupirocin Calcium Imp. D (EP) as sodium salt, 4H-Furo[2,3-c]pyranyl Mupirocin sodium impurity
Nombre IUPAC sodio; 9-[(E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-dihidroxi-2-metilbutilo]-7-hidroxi-3,3a,4,6,7,7a-hexahidro-2H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoil]oxinonanoato
SMILES [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-[((2E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-Dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxyhexahydro-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyl)oxy]nonanoic acid sodium salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H44O9.Na/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)26-19(15-34-20)14-21(35-26)24(31)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21+,24-,25-,26+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.2805