Learn More
4F 4PP oxalate, R&D Systems™
Código de producto. 18094912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094912 10 mg 10 miligramos
18034052 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18094912 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0523/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT2A antagonist
4F 4PP oxalate is a selective 5-HT2A antagonist with almost as high affinity (Ki = 5.3 nM) as Ketanserin (Cat. No. 0908) but with a much lower affinity for 5-HT2C sites (Ki = 620 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144734-36-1
Fórmula molecular C24H28FNO5
Peso molecular (g/mol) 429.488
Clave InChI VUJYJCRJPFMHEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4f 4pp oxalate, 4-4-fluorobenzoyl-1-4-phenylbutyl piperidine oxalate, 4-fluorophenyl 1-4-phenylbutyl piperidin-4-yl methanone ethanedioate
PubChem CID 24745966
Nombre IUPAC (4-fluorophenyl)-[1-(4-phenylbutyl)piperidin-4-yl]methanone;oxalic acid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4F 4PP oxalate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.49
Porcentaje de pureza >99%
Línea de productos Tocris