Learn More
4EGI-1, MedChemExpress
Código de producto. 16470398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470398 5 mg 5 miligramos
16437938 10 mg 10 miligramos
16433877 50 mg 50 miligramos
16423706 25 mg 25 miligramos
16447736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19831
MedChemExpress 4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4EGI-1
Forma física Solid
CAS 315706-13-9
Color Gray
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12Cl2N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.56 mM)
SMILES O=C(O)/C(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)=N/NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=CS2
Peso molecular (g/mol) 451.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.28
Porcentaje de pureza 98.0%