missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 4EBP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13443067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13443067 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13443067 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA528947

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, H1299, HCT116, NB4, HL60. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (92%), Pig (90%), Bovine (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E, which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4EBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica EIF4EBP1
N.º de referencia del gen Q13541, Q62622
Alias de gen 4EBP1; 4E-BP1; AA959816; BP-1; eIF4E-binding protein 1; EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; MGC431; MGC4316; P/OKCL.6; PHAS-1; PHAS-I; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Símbolos de los genes EIF4EBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human 4E-BP1 Recombinant protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116636, 1978
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.