Learn More
4E1RCat, MedChemExpress
Código de producto. 16478667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478667 5 mg 5 miligramos
16416068 10 mg 10 miligramos
16402207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14427
MedChemExpress 4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4E1RCat
CAS 328998-25-0
Color Dark Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H18N2O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 18.33 mg/mL (38.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C(C=C2C3=CC=CC=C3)=C\C4=CC=C(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)O4)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 478.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death