Learn More
(4E, 8E)-esfingadienina-C18-1-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4E','8E)-Sphingadienine-C18-1-phosphate |
| CAS | 1419705-13-7 |
| Fórmula molecular | C23 H32 O6 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | (2S,3R,4E)-2-Amino-4,8-octadecadiene-1,3-diol 1-(Dihydrogen phosphate), (2S,3R,4E,8E)-2-Amino-3-hydroxyoctadeca-4,8-dien-1-yl Dihydrogen Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O6/c1-20-7-5-15(24)9-14(20)3-4-16-17-6-8-22(21(17,2)10-18(25)19(16)20)23(29-13-27-22)11-26-12-28-23/h9,16-19,25H,3-8,10-13H2,1-2H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(OCOC56COCO6)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Peso molecular (g/mol) | 404.497 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.22 |