Learn More
Ácido (4E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoico (ácido micofenólico), Mikromol™
Descripción
Ácido (4E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)-4-metilhex-4-enoico (ácido micofenólico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolic acid |
| CAS | 24280-93-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Mycophenolic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H20 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid, Mycophenolate Mofetil Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)-4-metil-4-ácido enoico |
| Mostrar más |