Learn More
(4E)-4-Ácido Octenedioico-1,8-13C2, TRC
Código de producto. 30419163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419163 10 mg
30426331 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23910210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185234-84-7
Fórmula molecular C613C2H12O4
Peso molecular (g/mol) 174.16
Sinónimo (E)-4-Octenedioic Acid-1,8-13C2
Nombre IUPAC (E)-(1,8-^{13}C_{2})oct-4-ácido enedioico
SMILES O[13C](=O)CC\C=C\CC[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4E)-4-Octenedioic Acid-1,8-13C2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-2H,3-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/b2-1+/i7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0803