Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de microesferas 4D en polvo
Código de producto. 15349304 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 μm
5 μm
7 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15349304 3 μm 1 PCS
15369304 10 μm 1 g
15359304 7 μm 1 PCS
15241708 5 μm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15349304 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4D03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00€
    992.94€ / 1 g
    Ahorro 62.06€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre los contadores ópticos de partículas en suspensión en el aire para cumplir con la norma ISO 21501-4 mediante patrones de tamaño de microesferas Thermo Scientific™ serie 4D en polvo.
Calibre los contadores ópticos de partículas (OPC) en suspensión en el aire para cumplir con la norma ISO 21501-4 mediante patrones de tamaño de microesferas Thermo Scientific™ serie 4D en polvo. Estos gránulos de referencia de microesferas resultan ideales para fabricantes de instrumentos, así como directores de aseguramiento y control de la calidad en la fabricación del sector farmacéutico, biotecnológico y electrónico. Además, poseen un factor de incertidumbre de calibración (el intervalo de valores en el que se encontrará el diámetro medio real) inferior o igual al 2,5 % del diámetro medio.
El diámetro es trazable al National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología), mientras que el certificado de calibración y trazabilidad del producto ofrece la documentación necesaria para las auditorías y los programas normativos/de control de calidad.
  • Una incertidumbre de patrón de tamaño medio ≤2,5 % permite realizar una calibración de contadores de partículas de aire acorde con la norma ISO.
  • Una uniformidad superior ofrece un punto de calibración exacto al definir la curva de calibración.
  • El diámetro es trazable al NIST, que es un estándar estadounidense muy conocido
  • El certificado de trazabilidad ofrece pruebas objetivas para el cumplimiento del control de calidad.
  • Disponible en diámetros de 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
  • Envasado cómodo en frascos con punta de cuentagotas para una dispensación directa en cámara de muestreo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Agente de trazabilidad de flujo
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, MSDS
Concentración 100 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, guárdela a temperatura ambiente. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido 1 g
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Calibración del contador óptico de partículas en suspensión
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Diámetro (métrico) 3 μm