Learn More
(4bS)-trans-8,8-Trimetil-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahidro-1-isopropilfenantren-2-ol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Totarol |
| CAS | 511-15-9 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (4bS-trans)-4b,5,6,7,8,8a,9,10-Octahydro-4b,8,8-trimethyl-1-(1-methylethyl)-2-phenanthrenol, 14-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-13-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O/c1-13(2)18-14-7-10-17-19(3,4)11-6-12-20(17,5)15(14)8-9-16(18)21/h8-9,13,17,21H,6-7,10-12H2,1-5H3/t17-,20+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)c1c(O)ccc2c1CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C |
| Nombre IUPAC | (4bS,8aS)-1-isopropil-4b,8,8-trimetil-5,6,7,8a,9,10-hexahidrofenantren-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.2297 |