Learn More
4Beta-Hidroxi Estanozolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4b-Hydroxystanozolol |
| CAS | 125636-92-2 |
| Fórmula molecular | C21 H32 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol, 17-methyl-, (4β,5α,17β)- (9CI, ACI), (4β,5α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol (ACI), Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole, 2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol deriv. (ZCI), 4β-Hydroxystanozolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4[C@@H](O)c5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 344.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.2464 |