Learn More
4-Acetato de 4-beta-hidroxicolesterol, TRC
Código de producto. 30404455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404455 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30404455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91798510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate
CAS 2515-18-6
Fórmula molecular C29H48O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3beta,4beta)-Cholest-5-ene-3,4-diol 4-Acetate, 4beta-Acetoxycholest-5-en-3beta-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-23-21-10-11-25-27(32-20(4)30)26(31)15-17-29(25,6)24(21)14-16-28(22,23)5/h11,18-19,21-24,26-27,31H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,21+,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC [(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-4-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 444.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.3603