Learn More
4Beta, 25-Dihidroxi Vitamina D3, TRC
Código de producto. 30387449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387449 10 mg
30371907 0.5 mg
30379841 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30387449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45501510MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573951-39-0
Fórmula molecular C27H44O3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Sinónimo (3beta,4beta,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,4,25-triol
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\[C@@H](O)[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4beta,25-Dihydroxy Vitamin D3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-18-10-15-24(28)25(29)21(18)12-11-20-9-7-17-27(5)22(13-14-23(20)27)19(2)8-6-16-26(3,4)30/h11-12,19,22-25,28-30H,1,6-10,13-17H2,2-5H3/b20-11+,21-12+/t19-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.329