Learn More
Uvex™ Traje de protección química 4B con pies
Código de producto. 17797639 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17797639 L cada uno
17777639 Pequeño cada uno
17787639 M cada uno
17707649 XL cada uno
17717649 2XL cada uno
17727649 3XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17797639 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8909411
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El traje de protección química Uvex 4B es cómodo y transpirable, mientras que el revestimiento de unión garantiza un ajuste agradable y suave.
  • Tela no tejida de PP con película de PE
  • Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
  • Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
  • Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se suban
  • Ajuste óptimo para un alto nivel de comodidad del usuario
  • Fijación segura y cómoda gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
  • Calcetín para botas a medida para mayor seguridad
  • Hermético a partículas y a salpicaduras
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra enfermedades infecciosas
  • Protección contra pesticidas
  • Libre de silicona, plastificadores y sustancias que interfieren con los agentes humectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco, Naranja
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Medias adjuntas
Estilo de manguito Elástico cubierto
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Estándar
Tipo de tapón Cremallera con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Rematada
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad Protección química/EPI categoría III, EN 14605:2005+A1:2009 (tipo 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (tipo 5) , EN 13034:2005+A1:2010 (tipo 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002, DIN 32781:2010
Para utilizar con (aplicación) Entornos controlados