Descripción
- Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
- Hermético a partículas y a salpicaduras
- Sin silicona ni sustancias que afecten a la humectación de la pintura
- Material: Polipropileno no tejido laminado con película de polietileno
- Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se deslizen hacia arriba por el brazo
- Solapa con cremallera autoadhesiva y costuras selladas para una protección óptima
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Material no tejido agradable a la piel en el interior
- Cintura elástica para un ajuste perfecto
- Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Cremallera bidireccional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco, Naranja |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Abrir |
| Estilo de manguito | Elástico cubierto |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |