Learn More
4Alfa-Forbol 12-Miristato 13-Acetato, TRC
Código de producto. 30418014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418014 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30418014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3534852.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4Alpha-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
CAS 63597-44-4
Fórmula molecular C36H56O8
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-Decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(1aR,1bS,4aS,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-(acetyloxy)-tetradecanoic Acid (Hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester, [1aR-(1aα,1bβ,4aα,7aα,7bα,8α,9β,9aα)]- 9a-(acetyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-Decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester Tetradecanoic Acid, 1H-Cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulene','Tetradecanoic Acid Deriv., 4α-12-O-Tetradecanoylphorbol 13-Acetate, 4α-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, 4α-TPA, α-TPA
Fórmula InChI InChI=1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34+,35-,36-/m1/s1
SMILES CC1=C[C@@]2([H])[C@@]3(O)[C@H](C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]4(OC(C)=O)[C@](C4(C)C)([H])[C@]3([H])C=C(CO)C[C@@]2(O)C1=O
Nombre IUPAC (1aR,1bS,4aS,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-acetoxi-4a,7b-dihidroxi-3-(hidroximetil)-1,1,6,8-tetrametil-5-oxo-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-decahidro-1H-ciclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulen-9-il tetradecanoato
Peso molecular (g/mol) 616.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.4