Learn More
4alfa-Forbol 12-miristato 13-acetato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483749 1 mg 1 miligramo
15473749 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61099.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Control negativo para la activación del éster de forbol de la proteína quinasa C.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-alfa-forbol 12-miristato 13-acetato es un derivado de éster de forbol que no promueve tumores que se ha utilizado como un control negativo de PMA, un promotor y activador tumoral de PKC. Sin embargo, también se ha demostrado que la 4α-PMA es un activador razonablemente potente de los canales TRPV4, lo que la convierte en una herramienta útil para las investigaciones de estructura-actividad mediante la comparación con el compuesto muy similar, 4α-PDD, que demuestra 50 veces más afinidad por TRPV4. Además, se ha demostrado que este compuesto también aumenta significativamente el ARNm del PGHS-2 en los queratinocitos murinos.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol o etanol. Diluir la solución madre en medio acuoso a concentraciones finales de ∼ 2-5µM
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63597-44-4
Fórmula molecular C36H56O8
Peso molecular (g/mol) 616.84
Número MDL MFCD00153860
Clave InChI PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
Sinónimo 4alpha-phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol-12-myristate-13-acetate, pma, 4alpha-pma, 4alpha-tpa, .alpha.-tpa, 4.alpha.-tpa, 4alpha-phorbol-12-myristate-13-acetate, 4, a-pma, acetoxy-dihydroxy-hydroxymethyl-tetramethyl-oxo-? yl tetradecanoate
PubChem CID 122634
Nombre IUPAC (1S,2S,6S,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetiloxi)-1,6-dihidroxi-8-(hidroximetil)-4,12,12,15-tetrametil-5-oxotetraciclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-il tetradecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4alpha-Phorbol 12-myristate 13-acetate
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7332
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol or ethanol; Dilute stock solution into aqueous medium at final concentrations of ∽2-5μM
Formula Weight (peso de la fórmula) 616.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder or Film