Learn More
4-alfa-hidroxiestanozolol, TRC
Código de producto. 30396114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396114 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95354510MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4a-Hydroxystanozolol
CAS 100356-20-5
Fórmula molecular C21 H32 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4alpha-Hydroxy Stanozolol, (4α,5α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,10,10a,10b,11,12,12a-Hexadecahydro-1,10a,12a-trimethylcyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole-1,6-diol, 4α-Hydroxystanazolol, 4α-Hydroxystanozolol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4[C@H](O)c5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 344.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.491