Learn More
4Alfa,25-dihidroxivitamina D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4alpha,25-Dihydroxy Vitamin D3 |
| CAS | 1374022-57-7 |
| Fórmula molecular | C27H44O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3alpha,4beta,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,4,25-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O3/c1-18-10-15-24(28)25(29)21(18)12-11-20-9-7-17-27(5)22(13-14-23(20)27)19(2)8-6-16-26(3,4)30/h11-12,19,22-25,28-30H,1,6-10,13-17H2,2-5H3/b20-11+,21-12-/t19-,22-,23+,24+,25+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/[C@H](O)[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,2S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-4-metilidenociclohexano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 416.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.329 |