Learn More
4a-Metil-colesterol, TRC
Código de producto. 30136151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136151 50 mg 50 miligramos
30137307 100 mg 100 miligramos
30006331 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29571550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15073-00-4
Fórmula molecular C28H48O
Peso molecular (g/mol) 400.68
Sinónimo 4a-Methyl-cholest-5-en-3b-ol, (3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,10,13-Trimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Nombre IUPAC (3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-4,10,13-trimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES O[C@H]([C@H]1C)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4alpha-Methyl-cholest-5-en-3beta-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-24-21-10-11-23-20(4)26(29)15-17-28(23,6)25(21)14-16-27(22,24)5/h11,18-22,24-26,29H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25+,26+,27-,28+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3705
Porcentaje de pureza >95%