Learn More
4a,5-Dihidro Lovastatina, TRC
Código de producto. 30137629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137629 5 mg 5 miligramos
30009453 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4485705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77517-29-4
Fórmula molecular C24 H38 O5
Peso molecular (g/mol) 406.56
Sinónimo Butanoic acid, 2-methyl-, (1S,3S,4aR,7S,8S,8aS)-1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (2S)-, Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α(R*),3α,4aα,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Dihydromevinolin, Dihydrolovastatin, Dihydromevinolin, L 154883, MSD 883, Lovastatin RC A (USP)
Nombre IUPAC [(1S,3S,4aR,7S,8S,8aS)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxoxoxixan-2-il]etilo]-3,7-dimetil-1,2,3,4,4a,7,8,8,8a-octahidronaftalen-1-il] (2S)-2-metilbutanoato
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C[C@@H]2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydro-lovastatin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2719