Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis pretratados de RC estándar Labs Spectra/Por ™ 7, MWCO de 2000 D
Código de producto. 15320692
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Longitud (métrico):
1,1 ml/cm vol./longitud
4,6 ml/cm vol./longitud
6,4 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15320692 24 mm 4,6 ml/cm vol./longitud 1 metro
15310692 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longitud 1 metro
15330692 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15320692 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132108T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    168.71€ / 1 metros
    Ahorro 19.29€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Includes
  • Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Equilibrado en agua
  • Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Specifications
Tipo de producto Dialysis Trial Kit
MWCO 2 kDa
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 24 mm
Longitud (métrico) 4,6 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m