Learn More
KleenGuard™ G35 Seamless Knit Nylon Inspection Gloves
Código de producto. 15998156
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 240
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15998156 XL paquete de 240
15968156 XS paquete de 240
15642229 XS paquete de 10
15978156 Pequeño paquete de 240
15776252 M paquete de 10
15480472 L paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15998156 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 38720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Low-lint gloves are ideal for detecting imperfections and defects when conducting critical quality control inspections. Ambidextrous KleenGuard™ G35 Seamless Knit Nylon Inspection Gloves are silicone-free for use in a wide variety of applications including film handling, aerospace, and automotive assembly.
  • Nylon blanco 100% - reducción de la pelusa y más comodidad para el trabajador.
  • Ambidiestros - ahorro en costes de uso.
  • Tejido de color en puños - códigos de color para las distintas tallas.
  • Bajo en pelusa - protección del producto y el proceso que evita costes de repetición del trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables Single-use
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de inspección
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, ingeniería aeroespacial e inspecciones de control de calidad
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie KleenGuard™ G35
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.