Learn More
Metro™ Starsys™ Unidad móvil de suministro
Código de producto. 15907261
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de estantes Tamaño de la unidad
15907261 4 cada uno
1 options
Código de producto. 15907261 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRS76CM5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00€
    3940.70€ / paquete de 1
    Ahorro 864.30€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Productos independientes con puertas sin cerradura.
  • 2 estantes de alambre (2)
  • Puertas sin bloqueo
Especificaciones
Tipo de producto Unidad móvil de suministro
Color Marrón grisáceo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,875 x 22,75 x 78,3 in.
Material Polímero
N.º de estantes 4