Learn More
Cellpath Carteras deslizantes de plástico FiloSlide
Código de producto. 30226296
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
6 bolsillos para portaobjetos de microscopio, 1 bolsillo para documentos (220 x 150 mm), 1 bolsillo índice; tiras indicadoras
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30226296 6 bolsillos para portaobjetos de microscopio, 1 bolsillo para documentos (220 x 150 mm), 1 bolsillo índice; tiras indicadoras paquete de 10
1 options
Código de producto. 30226296 Proveedor Cellpath N.º de proveedor WEP060301A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.74€
    18.35€ / paquete de 10
    Ahorro 3.39€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Ideal para crear conjuntos de diapositivas de referencia/enseñanza.
  • Protección superior contra deslizamientos
  • Cartera para documentos en el reverso para guardar papeles
  • Facilidad de uso
  • Carteras FiloSlide 4, 5, 6 fabricadas en plástico transparente y flexible
Cartera FiloSlide de 4 diapositivas:
  • Cuatro bolsillos para portaobjetos de microscopio, un bolsillo para documentos de 103 x 153 mm (4 x 6 in)
  • Paquete combinado de 100 billeteras y un gabinete FiloSlide también disponible
Cartera de 5 diapositivas FiloSlide:
  • Cinco bolsillos para portaobjetos de microscopio, un bolsillo para documentos
  • También disponible en paquete combinado de 100 billeteras y una cabina FiloSlide.
Cartera FiloSlide 6 Slide:
  • Seis bolsillos para portaobjetos de microscopio y un bolsillo para documentos de 220 x 150 mm (8,6 x 6 in). y un bolsillo índice
  • Cada paquete de 10 billeteras FiloSlide 6 se suministra con 50 tarjetas de índice codificadas por colores (10 de cada uno de los siguientes colores: rojo, azul, verde, blanco y amarillo).
  • Paquete combinado de 150 billeteras y un gabinete FiloSlide disponible
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 6
Incluye 6 bolsillos para portaobjetos de microscopio, 1 bolsillo para documentos (220 x 150 mm), 1 bolsillo índice; tiras indicadoras
Material Plástico