Learn More
BRAND™ BRANDplatos™ Multiwell Placas para insertos de cultivo celular, placa especializada de 6 pocillos
Código de producto. 15630647 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
PureGrade S
cellGrade plus
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie unitSize
15630647 cellGrade plus paquete de 10
15233373 PureGrade S paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15630647 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782891
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estéril, envuelto individualmente y disponible con superficie sin tratar o con superficie tratada con cultivo celular.
  • BIO-CERT™ CALIDAD DEL CULTIVO CELULAR: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos y no citotóxico.
  • Disponible con pureGrade™ Arena cellGrade™ superficies plus
  • El diseño especial de placa de 6 pocillos conecta 4 pocillos en un pocillo grande y alargado, lo que permite el suministro simultáneo de medio a los 4 insertos en una tira
  • Ideal para tiras de inserción con canales de entrada, también admite inserciones individuales y combinaciones de 2 o 3 inserciones conectadas.
  • Bordes guía para un ajuste perfecto del inserto
  • Puertos de alimentación designados para facilitar el cambio de medios, adecuados para robótica/automatización
  • 10 platos por paquete (envueltos individualmente con tapa)
Información de la superficie:
  • pureGrade™ S: Superficie hidrofóbica no tratada con capacidad de unión media (ELISA ). Especialmente adecuado para ensayos bacteriológicos.
  • cellGrade™ Más: Diseñado específicamente para el cultivo de líneas celulares exigentes. Presenta grupos carboxilo, hidroxi y amino libres en la superficie, lo que ofrece una composición similar a la de las proteínas que facilita la adhesión y propagación directa de las células.
Aplicaciones:
  • Ideal para cultivos de tejidos en 3D
Compliance
Estándares ANSI/SLA 1 y 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Transparente
Área de cultivo 855 milímetros cuadrados
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Tipo Sistema de inserto de cultivo celular
Número de pocillos 6
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de tejidos en 3D
Para utilizar con (equipo) Sistema de inserción
Altura (métrico) 19.5 mm