Learn More
BRAND™ BRANDplatos™ Multiwell Placas para insertos de cultivo celular, placa especializada de 6 pocillos
Tienda Brand ProductosDescripción
- BIO-CERT™ CALIDAD DEL CULTIVO CELULAR: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos y no citotóxico.
- Disponible con pureGrade™ Arena cellGrade™ superficies plus
- El diseño especial de placa de 6 pocillos conecta 4 pocillos en un pocillo grande y alargado, lo que permite el suministro simultáneo de medio a los 4 insertos en una tira
- Ideal para tiras de inserción con canales de entrada, también admite inserciones individuales y combinaciones de 2 o 3 inserciones conectadas.
- Bordes guía para un ajuste perfecto del inserto
- Puertos de alimentación designados para facilitar el cambio de medios, adecuados para robótica/automatización
- 10 platos por paquete (envueltos individualmente con tapa)
Información de la superficie:
- pureGrade™ S: Superficie hidrofóbica no tratada con capacidad de unión media (ELISA ). Especialmente adecuado para ensayos bacteriológicos.
- cellGrade™ Más: Diseñado específicamente para el cultivo de líneas celulares exigentes. Presenta grupos carboxilo, hidroxi y amino libres en la superficie, lo que ofrece una composición similar a la de las proteínas que facilita la adhesión y propagación directa de las células.
Aplicaciones:
- Ideal para cultivos de tejidos en 3D
Compliance
Estándares ANSI/SLA 1 y 4
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 855 milímetros cuadrados |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | PureGrade S |
| Tipo | Sistema de inserto de cultivo celular |
| Número de pocillos | 6 |
| Mostrar más |