Learn More
Hamilton™ Hermético Microliter™ Jeringas: terminación RN, sin aguja incluida
Descripción
- Revestimiento de PTFE de 1,9 cm (0,75 pulgadas) desde la punta.
- Para dispensar líquidos y gases
- Punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión que crea un sello sin fugas
Disponible como aguja de repuesto para instalar en la jeringa de aguja extraíble estándar (RN); las agujas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Tipo de producto | TLC |
| Modelo | 1750 |
| Volumen (métrico) | 500 μl |