Learn More
Hamilton™ Hermético Microliter™ Jeringas: terminación RN, sin aguja incluida
Código de producto. 10152702
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
RN 1810
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
10152702 1 ml 1001 cada uno
10335772 500 μl 1750 cada uno
10759594 250 μl 1725 cada uno
10079742 100 μl 710 cada uno
10476323 250 μl 725 cada uno
11577864 500 μl 750 cada uno
10374923 10 μl 701 cada uno
11517624 25 μl 702 cada uno
10438353 50 μl 705 cada uno
10018132 10 ml 1010 cada uno
10445112 5 ml 1005 cada uno
11562515 250 μl 1825 cada uno
10070892 2,5 ml 1002 cada uno
10737453 50 μl 1805 cada uno
10049492 25 μl 1802 cada uno
10523765 100 μl RN 1810 cada uno
10080234 10 μl 1801 RN cada uno
10444805 5 μl 75RN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 10152702 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 764901
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Revestimiento de PTFE de 1,9 cm (0,75 pulgadas) desde la punta.
  • Para dispensar líquidos y gases
  • Punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión que crea un sello sin fugas
Disponible como aguja de repuesto para instalar en la jeringa de aguja extraíble estándar (RN); las agujas se venden por separado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción estanco a los gases
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,181 in
Diámetro exterior (imperial) 0,355 in
Diámetro interior (métrico) 4,61 mm
Diámetro exterior (métrico) 9,02 mm
Modelo 1001
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de conexión Extraíble