Learn More
BRAND™ BRANDplatos™ Multiwell Placas para insertos de cultivo celular, placa estándar de 24 pocillos
Código de producto. 15620647 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
PureGrade S
cellGrade plus
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie unitSize
15620647 PureGrade S paquete de 10
15503783 cellGrade plus paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15620647 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estéril, envuelto individualmente y disponible con superficie sin tratar o con superficie tratada con cultivo celular.
  • BIO-CERT™ CALIDAD DEL CULTIVO CELULAR: Libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos y no citotóxico.
  • Disponible con pureGrade™ Arena cellGrade™ superficies plus
  • Incluye 24 pocillos rellenables individualmente que pueden equiparse con tiras de 4 insertos y/o insertos individuales.
  • Bordes guía para un ajuste perfecto del inserto
  • Puertos de alimentación designados para facilitar el cambio de medios, adecuados para robótica/automatización
  • 10 platos por paquete (envueltos individualmente con tapa)
Información de la superficie:
  • pureGrade™ S: Superficie hidrofóbica no tratada con capacidad de unión media (ELISA ). Especialmente adecuado para ensayos bacteriológicos.
  • cellGrade™ Más: Diseñado específicamente para el cultivo de líneas celulares exigentes. Presenta grupos carboxilo, hidroxi y amino libres en la superficie, lo que ofrece una composición similar a la de las proteínas que facilita la adhesión y propagación directa de las células.
Aplicaciones:
  • Ideal para cocultivos, estudios de secreciones y estudios de migraciones.
Compliance
Estándares ANSI/SLA 1 y 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3.1 mL
Color Transparente
Área de cultivo 210 milímetros cuadrados
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie PureGrade S
Tipo Sistema de inserto de cultivo celular
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Co-cultivo, estudios de secreción, estudios de migración
Para utilizar con (equipo) Sistema de inserción
Altura (métrico) 19.5 mm